Merck
B2395
4-Bromanilin
~98%, crystalline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.02
EC Number:
203-393-9
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
742031
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~98%
form
crystalline
color
white to light yellow
mp
56-62 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI key
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromanilin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)