Merck
B2275
N-Benzyl-9-(2-tetrahydropyranyl)adenine
suitable for plant cell culture
Synonym(e):
6-Benzylamino-9-(2-tetrahydropyranyl)-9H-purine, BPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
cell culture | plant: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1CCC(OC1)n2cnc3c(NCc4ccccc4)ncnc23
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)