Fortfahren mit
A9655
Auramin O
Dye content, ≥80%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
4,4′-(Imidocarbonyl)-bis-(N,N-dimethylanilin) -monohydrochlorid, Basic Yellow 2, Pyoctaninum aureum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 193.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21N3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.83
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-567-2
MDL number:
Colour Index Number:
41000
Beilstein/REAXYS Number:
4030061
CHF 193.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Auramin O, Dye content ≥80 %, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥80%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
yellow to green
mp
>250 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 1 mg/mL, yellow to orange
λmax
370 nm in H2O, 432 nm in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
InChI key
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
General description
Zertifiziert für die Fluoreszenz-Mikroskopie in Churukians Modifikation der Truant-Fluoreszenz-Methode für säurefeste Bazillen auf Paraffinschnitten.
Application
Auramine O has been used to study its absorption by a natural biopolymer poly (γ-glutamic acid).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
86103051362A4043
Auramin analytical standard
Supelco
51362
Auramin
description
Dye content ≥80 %, certified by the BSC
description
Dye content 85 %, certified by the BSC
description
analytical standard
description
certified by the BSC
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
yellow to green
color
-
color
-
color
dark green
solubility
ethanol: 1 mg/mL, yellow to orange
solubility
95% ethanol: 1 mg/mL, clear to hazy, yellow to very deep yellow
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder or chunks
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Auramin O
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
wgk
WGK 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)