Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 153.00 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 690.00 |
Über diesen Artikel
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Daiichi-Sankyo
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)OC(=O)C1=C(C)NC(N)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC3CN(C3)C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C33H34N4O6/c1-20(2)42-32(38)27-21(3)35-31(34)29(28(27)24-15-10-16-25(17-24)37(40)41)33(39)43-26-18-36(19-26)30(22-11-6-4-7-12-22)23-13-8-5-9-14-23/h4-17,20,26,28,30,35H,18-19,34H2,1-3H3
InChI key
ZKFQEACEUNWPMT-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
| originator Daiichi-Sankyo | originator Bayer | originator Bayer | originator - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?