Merck
A6883
Atropinmethylbromid
≥99% (TLC), powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26NO3 · Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-700-1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
Br.C[N]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C18H26NO3.BrH/c1-19(2)14-8-9-15(19)11-16(10-14)22-18(21)17(12-20)13-6-4-3-5-7-13;/h3-7,14-17,20H,8-12H2,1-2H3;1H/t14-,15+,16?,17?;
InChI key
YBFLMRSYEWDJEJ-ZNHDNBJUSA-N
Biochem/physiol Actions
Competitive muscarinic acetylcholine receptor antagonist that does not cross the blood-brain barrier.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)