Fortfahren mit
A5972
Acetyl-Diabetes Associated Peptide Fragment 8-37 amide trifluoroacetate salt
sequence human, ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Acetyl-Amylin Fragment 8-37 amide trifluoroacetate salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 340.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C140H218N42O46 · xC2HF3O2
Molekulargewicht:
3225.48 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 340.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
sequence from human
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IAPP(3375)
Biochem/physiol Actions
Reverses the inhibitory effects of amylin on glycogen accumulation in vitro
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2806S931794261
biological source
sequence from human
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder (Lyophilisate)
Gene Information
human ... IAPP(3375)
Gene Information
human ... CALCA(796)
Gene Information
-
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)