Fortfahren mit
A5605
Amlodipinbesilat
≥98% (HPLC), L-type calcium channel blocker, powder
Synonym(e):
2-[(2-Aminoethoxy)-methyl]-4-(2-chlorphenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridindicarbonsäure-3-ethyl-5-methylester-benzolsulfonat, Norvasc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 237.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 662.00
CHF 562.70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H25ClN2O5 · C6H5SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
567.05
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 237.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Amlodipinbesilat, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCOC(=O)C2=C(COCCN)NC(C)=C(C2c3ccccc3Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
InChI key
ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Amlodipine besylate is a L-type calcium channel blocker which may be used for the treatment of angina pectoris and hypertension. Amlodipine also inhibits growth of human epidermoid carcinoma A431 cells and has antireproductive effects in male rats.
Biochem/physiol Actions
Amlodipin ist ein L-Typ-Calciumkanal-Blocker. Amlodipin gehört zu einer Klasse von Herz-Kreislauf-Medikamenten, die an spannungsabhängigen Calciumkanälen der CaV1 oder L-Typ Klasse wirken. Amlodipin hat auch blutdrucksenkende und antianginale Wirkungen. Wirksam ist hauptsächlich das (-)-Isomer. Amlodipin hemmt das Wachstum von menschlichen Epidermoidkarzinom A431-Zellen und hat eine anti-reproductive Wirkung bei männlichen Ratten.
Amlodipinbesilat ist ein L-Typ-Calciumkanal-Blocker.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N01651029501N7510
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: ~1 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: slightly soluble, methanol: soluble
color
white
color
yellow
color
-
color
yellow
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amlodipinbesilat
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is it narcotic
    1 answer
    1. Amlodipine besylate is not a narcotic substance. It is a L-type calcium channel blocker typically used to treat angina and hypertension. Note that unless otherwise stated this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.