Fortfahren mit
A3261
Arg-Arg-β-Naphthylamid -trihydrochlorid
≥99% (HPLC), powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 60.40
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 650.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H33N9O2 · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
564.94
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 60.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Arg-Arg-β-Naphthylamid -trihydrochlorid,
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C22H33N9O2.3ClH/c23-17(7-3-11-28-21(24)25)19(32)31-18(8-4-12-29-22(26)27)20(33)30-16-10-9-14-5-1-2-6-15(14)13-16;;;/h1-2,5-6,9-10,13,17-18H,3-4,7-8,11-12,23H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,24,25,28)(H4,26,27,29);3*1H/t17-,18-;;;/m0.../s1
InChI key
RNVXXFQJTJQVER-NCXIRTITSA-N
General description
Arg-Arg β-naphthylamide is a dipeptide and a β-naphthylamide derivative.
Substrate for dipeptidyl aminopeptidase III.
Application
Arg-Arg β-naphthylamide trihydrochloride has been used as a substrate for the enzyme dipeptidyl peptidase 3 expressed in human embryonic kidney cells (HEK293T) and as a substrate for peptidase from black-pigmented bacteroides (BPB) and spirochetes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G1013S9009P4157
description
-
description
dipeptidyl aminopeptidase I substrate
description
thrombin substrate
description
cathepsin substrate
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)