Fortfahren mit
A3233
L-Arginase aus Rinderleber
Protein ≥70 % by biuret, powder
Synonym(e):
L-Arginin-amidinase, L-Arginin-amidinohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 802.00
12500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’990.00
25000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 5’200.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-570-3
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥100 units/mg protein
Biological source:
bovine liver
CHF 802.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine liver
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥100 units/mg protein
composition
Protein, ≥70% biuret
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... ARG2(518752)
General description
L-Arginase wird auch als L-Arginin-Amidinohydrolase bezeichnet. Sie existiert in zwei Formen, als Arginase-1 und Arginase-2. Arginase-1 ist in Leberzellen zu finden und Arginase-2 kommt normalerweise in extrahepatischen Geweben wie Niere, Hirn, Skelettmuskeln, Dünndarm und laktierenden Brustdrüsen vor. Arginase-2 ist auf dem humanen Chromosom 14q24.1−24.3 lokalisiert.
Biochem/physiol Actions
L-Arginase ist das wichtigste Abbauenzym für Arginin; sie konvertiert Arginin in Ornithin.
L-Arginase ist das wichtigste Abbauenzym für Arginin; sie konvertiert Arginin in Ornithin; L-Arginase-Mangel wird mit Spastizität und motorischen Störungen in Verbindung gebracht.
L-Arginase hydrolysiert L-Arginin zu L-Ornithin und Harnstoff, was dem letzten Schritt im Harnstoffzyklus in der Leber von ureotelischen Arten entspricht. Arginase spielt eine wichtige Rolle im Immunsystem der Säugetiere, und das Enzym ist an verschiedenen Aspekten von Entzündungen beteiligt.
Other Notes
Eine Einheit bewirkt bei einem pH-Wert von 9,5 und 37 °C die Hydrolyse von 1,0 μmol L-Arginin pro Minute.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G2626G7882SAB5701218
specific activity
≥100 units/mg protein
specific activity
≥35 units/mg protein
specific activity
≥20 units/mg protein
specific activity
-
biological source
bovine liver
biological source
bovine liver
biological source
bovine liver
biological source
rabbit
Gene Information
cow ... ARG2(518752)
Gene Information
cow ... GLUD1(281785)
Gene Information
cow ... GLUD1(281785)
Gene Information
human ... Arg2(384)
form
powder
form
glycerol solution (50%)
form
lyophilized powder
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
Q58DL1
UniProt accession no.
P00366
UniProt accession no.
P00366
UniProt accession no.
P78540
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. I want to use this enzyme at a neutal pH, could you please comment on the activity and how much reduction in enzyme activity and specificity would be happening due to the change in the pH?
    1 answer
    1. L-Arginase typically exhibits optimal activity at pH 9.5 and 37 °C. While the product is likely to retain some degree of potency, the enzymatic activity of this material at neutral pH has not been determined. The enzyme is known to be rapidly inactivated at pH values below 6, according to "The Reversible Inactivation of Rat-Liver Arginase at Low pH". Please see the link below, Figure 1, which shows the Inactivation of arginase at different pH values:
      https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1432-1033.1972.tb01809.x
      Please see the link below to review an additional article highlighting the relationship between pH and mouse liver arginase.
      https://www.jstage.jst.go.jp/article/biochemistry1922/45/12/45_12_1011/_pdf