Fortfahren mit
A3160
Acetylsalicylsäure
analytical standard
Synonym(e):
2-Acetoxybenzoesäure, ASA, Aspirin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 137.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(CH3CO2)C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-064-1
Beilstein/REAXYS Number:
779271
MDL number:
CHF 137.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
form
powder
packaging
vial of 500 mg
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
134-136 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI key
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Verhindert durch Hemmung der Cyclooxygenase (Prostaglandin H Synthase) die Produktion von Prostaglandinen mit höher Selektivität für COX-1. Für den antithrombotischen Effekt ist die Hemmung von COX-1 in Thrombozyten verantwortlich, welches die Produktion von Thromboxan und die Blutplättchenaggregation hemmt. Chemopräventive Wirkung gegenüber kolorektalen und anderen soliden Tumoren.
Packaging
Geliefert In Braunglas-Vials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylsalicylsäure
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
482.0 °F
Flammpunkt (°C)
250 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)