Fortfahren mit
A3013
Adenosine 2′(3′)-monophosphate mixed isomers
Synonym(e):
Yeast adenylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'200.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2'000.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14N5O7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.22
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
204-990-7
MDL number:
eCl@ss:
32160414
Assay:
≥45% (Adenosine-3′-monophosphate, HPLC), ≥97% (Total Adenosine-3′-monophosphate; Adenosine-2′-monophosphate, HPLC), 10-55% ( Adenosine-2′-monophosphate, HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
CHF 1'200.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥45% (Adenosine-3′-monophosphate, HPLC), ≥97% (Total Adenosine-3′-monophosphate; Adenosine-2′-monophosphate, HPLC), 10-55% ( Adenosine-2′-monophosphate, HPLC)
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O.Nc4ncnc5n(cnc45)[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]6OP(O)(O)=O
InChI
1S/2C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20;11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(22-23(18,19)20)6(17)4(1-16)21-10/h2*2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t2*4-,6-,7-,10-/m11/s1
InChI key
UQRXDDDXDPEXNS-VQFZJOCSSA-N
General description
Adenosine 3′-monophosphate (3′-AMP) and Adenosine 2′-monophosphate (2′-AMP) are metabolites produced from hydrolysis of 2′,3′-cAMP by a family of metal-dependent phosphodiesterases. 2′-AMP and 3′-AMP inhibit proliferation of preglomerular vascular smooth muscle cells and glomerular mesangial cells via A2B receptors.
Application
Adenosine2′(3′)-monophosphate mixed isomers have been used as a standard to separate andquantify purines (adenine and guanine) and adenine ribonucleosidemonophosphates (2’-AMP and 3’-AMP) through isocratic high-performance liquidchromatography (HPLC). It has also been used to screen the multiplesugar-binding ATPase A (MsbA) transporter protein.
Other Notes
Do not confuse with adenosine 2′:3′-cyclic monophosphate
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9396A9272M9131
description
-
description
from yeast
description
from yeast
description
≥98%
biological source
synthetic
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥45% (Adenosine-3′-monophosphate, HPLC), 10-55% ( Adenosine-2′-monophosphate, HPLC), ≥97% (Total Adenosine-3′-monophosphate; Adenosine-2′-monophosphate, HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)