Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 367.00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 2'330.00 |
Über diesen Artikel
CHF 367.00
Produktname
Adenosine 2′-monophosphate, from yeast
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3.[H]O[H].NC4=NC=NC5=C4N=CN5[C@H]6[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6
InChI
1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(22-23(18,19)20)6(17)4(1-16)21-10/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
QDFHPFSBQFLLSW-KQYNXXCUSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description from yeast | description from yeast | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| biological source yeast | biological source yeast | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility 1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?