Fortfahren mit
A2787
N-Acetyl-D-Galaktosamin-Agarose
saline suspension
Synonym(e):
N-Acetyl Galactosamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 306.00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’080.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
CHF 306.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
Quality Segment
form
saline suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
epoxy
matrix attachment
6-hydroxy
matrix spacer
12 atoms
capacity
≥6 mg/mL binding capacity (lectin from Glycine max)
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
N-Acetyl-D-galactosamine is an agarose used in affinity chromatography, protein chromatography and in carbohydrate matrices. N-Acetyl-D-galactosamine has been used to study periodontal disease and to facilitate the design of potent small-molecule ice recrystallization inhibitors. N-Acetyl-D-galactosamine has also been used to demonstrate a molecular shuttle between extracellular and cytoplasmic space allows for monitoring of GAG biosynthesis.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl, enthält 0.02% Thiomersal
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2278M6400A2795
biological source
plant
biological source
-
biological source
birch/beech wood hydrolysate
biological source
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
saline suspension
form
saline suspension
form
saline suspension
form
powder
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)