Fortfahren mit
A2598
ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
ART 10, volume range 0.1-10 μL, sterile
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips, MBP 2139, dispensing tip, liquid transfer tip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
960 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 270.00
CHF 229.50
5 x 960 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 914.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121601
Volume:
0.1—10 μL
Sterility:
sterile
Feature:
DNase free, RNase free, barrier
Packaging:
case of 5 packs, pack of 960 ea (racked)
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 2139
CHF 229.50
ListenpreisCHF 270.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, barrier
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (racked)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2139
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
10 μL
volume range
0.1-10 μL
volume
0.1—10 μL
compatibility
for use with
  • Biohit mLINE .5-10 μl
  • Biohit Electronic .2-10 μl
  • Biohit Variable Single/Multi-Channel .5-10 μl
  • Capp Aero 10 μl
  • Corning 4960 .5-10 μl
  • Finnpipette 4500 Digital .2-2 μl
  • Finnpipette 4500 Digital Micro .5-10 μl
  • Finnpipette Focus 4600 3 μl, 5 μl, 10 μl
  • Finnpipette Multi-Channel .5-10 μl
  • Hamilton SoftGrip Precision 2 μl/10 μl
  • Nichiryo BenchMate .2-2 μl/.5-10 μl
  • Pipetman P-2 .1-2 μl
  • Pipetman P-10 .5-10 μl
  • Rainin EDP 2 .5-10 μl
  • Rainin EDP Plus .5-10 μl
  • Rainin Pipet Plus .2-2 μl/.5-10 μl
  • Rainin Pipetman .2-2 μl/.5-10 μl
  • Transferpette Single/Multi-Channel .5-10 μl/2-20 μl
  • Transferpette Ultra-Micro 2-20 μl
General description
2 μL reference mark; the perfect tip for pipetting low volumes
Application
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used for the quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC–MS (liquid chromatography–mass spectrometry)/MS. They have also been used for RNA isolation and reverse transcription.
Packaging
960EA = 10 Trays mit 96 Spitzen (1 Packung)
4800EA = 5 Packungen mit 960 Spitzen (50 Trays à 96 Spitzen)
800EA = 8 Trays mit 100 Spitzen (1 Packung)
3200EA = 4 Packungen 800EA
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9223A9473A2973
volume
0.1—10 μL
volume
0.5—10 μL
volume
5—100 μL
volume
1—100 μL
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
DNase free, barrier, RNase free
feature
DNase free, RNase free, barrier
feature
DNase free, RNase free, barrier
feature
DNase free, RNase free, barrier
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2139
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2139F
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2159P
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 2065E
material
colorless
material
colorless
material
colorless
material
colorless
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (racked)
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
packaging
case of 4 packs, pack of 960 ea (Racked)
packaging
case of 5 packs, pack of 960 ea (Racked)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)