Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13ClN2O2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 24 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
InChI
1S/C12H13ClN2O2S.ClH/c13-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(16,17)15-8-7-14;/h1-6,15H,7-8,14H2;1H
InChI key
VWAGIWCLJAQLAL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-selective casein kinase (CK) inhibitor. A shorter alkyl chain derivative of W-7 that inhibits casein kinase I (Ki = 80 μM), casein kinase II (Ki = 5.1 μM), myosin light chain kinase (Ki = 7.4 μM), protein kinase A (Ki = 4.3 μM), protein kinase C (Ki= 47 μM), and protein kinase G (Ki = 3.8 μM).
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?