Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 142.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C50H78N14O19
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1179.24
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenBiochem/physiol Actions
Substrate for assaying β-secretase activity that corresponds to the "Swedish" Lys-Met/Asn-Leu mutation of the amyloid precursor protein β-secretase cleavage site.
Substrate for assaying β-secretase activity; "Swedish" Lys-Met/Asn-Leu mutation of amyloid precursor protein β-secretase cleavage site.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC), solid | description ≥95% (HPLC), solid | description ≥95% (HPLC) | description A cell-permeable benzolactam derived PKC activator (Ki = 11.9 nM for PKCα) that efficiently enhances non-amyloidogenic α-processing of amyloid precursor protein (APP) even at 100 nM in human fibroblast AG06848. |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - |
| Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... POMC(5443) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![[Asn670, Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 Fragment 667-676 trifluoroacetate salt ≥95% (HPLC), solid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/296/089/259ad19e-25e1-4604-9077-8d4dbea518b6/640/259ad19e-25e1-4604-9077-8d4dbea518b6.jpg)
![[D-Lys16]-Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-24 human, rat trifluoroacetate salt ≥95% (HPLC), solid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/111/948/6ae01370-0886-41d7-80ba-1654b40c4b25/640/6ae01370-0886-41d7-80ba-1654b40c4b25.jpg)