Fortfahren mit
A0802
Adipinsäuredihydrazid-Agarose
saline suspension
Synonym(e):
Adipic acid dihydrazide agarose beads
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 164.00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 601.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
CHF 164.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
≥8 μmol per mL
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
matrix activation
cyanogen bromide
matrix spacer
11 atoms (when ligands (aldehydes, carboxylic acids) are coupled through free hydrazide groups)
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
Adipic acid dihydrazide Agarose can be used in proteomics and protein chromatography. It has been utilized in research for purifying and identifying the fungal phytotoxin Fusicoccin (FC), identifying RNA binding proteins that interact with RNA cis-elements, and enzyme purification such as peroxisomes from guinea pig liver.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl, enthält 0.02% Thiomersal
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S1638PHR234111696505001
description
saline suspension
description
buffered aqueous suspension
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
kit of for up to 100 reactions
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA purification: suitable
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
suitability
suitable for chromatography
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
saline suspension
form
buffered aqueous suspension
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)