Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-643-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1692017
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Aflatoxin G2,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCO[C@]1([H])Oc3cc(OC)c4C5=C(C(=O)OCC5)C(=O)Oc4c23
InChI
1S/C17H14O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
InChI key
WPCVRWVBBXIRMA-WNWIJWBNSA-N
General description
Aflatoxin G2 is a fungal secondary toxic metabolite synthesized by Aspergillus parasiticus, Aspergillus flavus, and Aspergillus nomius, species that are found in tropical and subtropical regions of the world. Aflatoxin Gs (AFGs) are derivatives of difuranocoumarin and contain a bifuran group linked to a coumarin nucleus and a lactone ring.
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
Möglicherweise karzinogen
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aflatoxin G2
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?