Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H18O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
446.36
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -83±3°, c = 1 in DMSO
technique(s)
HPLC: suitable
mp
202-205 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccccc4
InChI
1S/C21H18O11/c22-9-6-10(8-4-2-1-3-5-8)30-11-7-12(14(23)15(24)13(9)11)31-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21,23-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
InChI key
IKIIZLYTISPENI-ZFORQUDYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Baicalin, a component of Traditional Chinese Medicine (TCM), is a flavonoid component found in several species in the genus Scutellaria. Baicalin is an inhibitor of prolyl endopeptidases.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Baicalin
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?