Fortfahren mit
93620
Trypsin-Inhibitor aus Glycine max (soybean)
lyophilized powder, ~10000 U/mg
Synonym(e):
Hageman Faktor-Inhibitor, Popkorn-Inhibitor, SBTI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 72.70
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 222.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-906-9
NACRES:
NA.77
MDL number:
CHF 72.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
~10000 U/mg
mol wt
Mr ~20000
solubility
0.1 M phosphate pH 7.6: 5 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Dieser Inhibitor wirkt gegen Trypsin und in geringerem Maß auch gegen Chymotrypsin und Plasmin. Er hemmt auch Proteasen mit ähnlichen Mechanismen wie Trypsin, Plasmakallikrein und Gerinnungsfaktor X. Der Trypsininhibitor wirkt nicht gegen Metallproteasen, gewebebasiertes Kallikrein, Säureproteasen oder Thioproteasen. Dieser Inhibitor wirkt, indem er einen 1:1-stöchiometrischen Komplex mit der proteaseaktiven Stelle bildet und anschließend eine einzelne Arginin-Isoleucin-Bindung an dem Inhibitor spaltet. Die Hemmung ist sowohl reversibel als auch pH-Wert-abhängig.
Preparation Note
Der Trypsininhibitor ist zu 10 mg/ml in Wasser und Phosphatpuffern löslich. Er ist in Balanced Salt Solutions zu 1 mg/ml und in serumfreien Medien löslich. Konzentrierte Lösungen von mehr als 10 mg/ml können trüb und gelblich bis bernsteinfarben sein. Nach der Trypsinisierung von Zellen in 1 ml Trypsininhibitorlösung zu 1 mg/ml für jeden ml Trypsinlösung für die Dissoziation erneut suspendieren. Die Zellsuspension sollte anschließend bei 1.000 U/min zentrifugiert werden, um ein Zellpellet zu bilden.
Lösungen können eine Aktivität behalten, wenn sie kurzzeitig bei 2–8 °C gelagert werden. Lösungen sind in gefrorenen Aliquoten bei -20 °C stabil.
Other Notes
For the inhibition of proteolytic activity[1][2]; Use in affinity chromatography for the purification of trypsin; Prepared by the method of M. Kunitz[3]
1 U entspricht der Inhibitormenge, welche die Trypsinaktivität um 1 BAEE-U reduziert. (1 BAEE-U ist die Enzymmenge, die bei 253 nm eine Extinktionszunahme von 0.001 pro Minute bei pH 7.6 und 25°C bewirkt; BAEE, Fluka®-Nr. 12880, als Substrat)
Eine Trypsineinheit = A253 von 0,001 je Minute mit N-Alpha-benzoyl-L-argininethylester (BAEE) als Substrat bei einem pH-Wert von 7,6 und 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9003T6522SRE0044
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
400
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
solubility
0.1 M phosphate pH 7.6: 5 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
solubility
H2O: >10 mg/mL, phosphate buffer: >10 mg/mL (hazy above 10 mg/ml), soluble
solubility
balanced salt solution: 1 mg/mL, serum-free medium: soluble
solubility
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the molecular weight and amino acid sequence of trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)?
    1 answer
    1. Soybean trypsin inhibitor is a mixture of the three types. We have not characterized our trypsin inhibitor products in terms of how much of each of the three types may be present. All three have a molecular weight of between 20,000 and 20,200 daltons, so one might use 20,100 daltons as an average.The three types vary in the amino acids at a few positions. The detailed summary of the three types (or variants) was published in the following linked reference:     J. Biochem. (Japan), 98, 435-448 (1985).Note that the authors use Tia, Tib and Tic to indicate the three variants.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.