Fortfahren mit
93290
TRIS-borat–EDTA-Puffer -Lösung
for Northern and Southern blotting, solution
Synonym(e):
TBE-Puffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 96.50
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 330.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32129211
CHF 96.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
long run, concentrate
product line
BioReagent
form
solution
quality
10× concentrate, ready-to-use solution
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
8.6-9.0
storage temp.
room temp
General description
TBE-Puffer (Tris/Borat/EDTA) wird weitläufig in der Nukleinsäureelektrophorese eingesetzt. Die TBE-Lösung ist unter leicht basischen Bedingungen wirksam, wodurch DNA deprotoniert, wasserlöslich und vor Abbau geschützt bleibt. Dieses Konzentrat kann vor der Verwendung leicht zu 1X oder 0,5X verdünnt werden (mit Wasser in molekularbiologischer Qualität).
Application
Er eignet sich als Laufpuffer für die Nukleinsäureelektrophorese, die ein Teil von Northern- oder Southern-Blot-Hybridisierungsverfahren sein kann.
Preparation Note
The TBE 10x liquid contains 1.3M TRIS, 450 mM boric acid and 25 mM EDTA in water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
51309T4415T9285
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
BioReagent, suitable for electrophoresis, 10× concentrate
description
100X concentrate for Northern and Southern blotting
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
solution
form
liquid
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
pH
8.6-9.0
pH
-
pH
-
pH
7.8-8.2 (1 × in water)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TRIS-borat–EDTA-Puffer -Lösung
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)