Merck
92001
Ampliflu Red „einfach anzuwendendes“ Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Storage temp.:
2-8°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm
storage temp.
2-8°C
General description
For the easy preparation of Ampliflu Red peroxidase substrate working solutions. Includes preweighed vials of Ampliflu Red and solvent (DMSO).>BR/< >BR/< Find more information >a href="/life-science/cell-biology/detection/learning-center/ampliflu-red.html?cm_sp=Insite-_-Biology-_-AmpliFluRed" target="_blank"<here>/a<
Legal Information
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Dimethyl sulfoxide, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC) 5 mL
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Ampliflu Red, suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC) 10 x 1
    SDB
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)