Merck
91709
Trifluoressigsäure -Lösung
BioReagent, suitable for protein sequencing, ~25% in H2O
Synonym(e):
TFA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
5446934
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
analyte chemical class(es)
amino acids
concentration
~25% in H2O
suitability
suitable for protein sequencing
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Spezialabpackung für den direkten Einsatz an gängigen Sequenatoren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoressigsäure -Lösung
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)