Fortfahren mit
89204
Atto 390-NHS-ester
BioReagent, suitable for fluorescence
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 177.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
CHF 177.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
extent of labeling
≥90.0%
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 377.0-383.0 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1CC(C)(C)N(CCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)c3cc4OC(=O)C=C(C)c4cc13
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-14-10-23(30)31-19-12-18-16(11-17(14)19)15(2)13-24(3,4)25(18)9-5-6-22(29)32-26-20(27)7-8-21(26)28/h10-12,15H,5-9,13H2,1-4H3
InChI key
ABNZEGUYPHJPQI-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
003790737601464
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
UV absorption
λ: 377.0-383.0 nm Amax
UV absorption
λ: 496-502 nm Amax
UV absorption
λ: 646-652 nm Amax
UV absorption
λ: 627-633 nm Amax
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)