Fortfahren mit
01464
Atto 633-NHS-ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 421.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
MDL number:
Manufacturer/tradename:
ATTO-TEC GmbH
CHF 421.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 01.% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 627-633 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Der aktive Ester von Atto 633 Fluoreszenzfarbstoff reagiert mit Aminogruppen unter milden Bedingungen. Atto 633 ist ein rot-emittierender Fluoreszenzfarbstoff mit einer starken Absorption, hoher Quantenausbeute (64%), hoher Photostabilität, guter Löslichkeit in Wasser und nur sehr wenig Triplett-Bildung.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
073760874100379
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
UV absorption
λ: 627-633 nm Amax
UV absorption
λ: 646-652 nm Amax
UV absorption
λ: 599-605 nm Amax
UV absorption
λ: 496-502 nm Amax
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)