If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 146.00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 476.00 |
Über diesen Artikel
biological source
plant (Quillaya)
Quality Segment
form
powder
composition
Sapogenin, 8-25%
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
impurities
≤20% sulphated ash
CMC
0.001-0.01%
solubility
water: 1 g/10 mL, clear to hazy, yellow to brown
density
1.015-1.020 g/mL at 20 °C (5% in H2O)(lit.)
greener alternative category
SMILES string
C[C@]1(CCC23COC4([C@H]2C1)CC[C@@H]5[C@]6(CC[C@@H](C(C6CC[C@]5([C@@]4(C[C@H]3O)C)C)(C)C)O[C@H]7[C@@H]([C@H]([C@H](CO7)O[C@H]8[C@@H]([C@H]([C@@H](CO8)O)O)O)O[C@@H]9[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O9)CO)O)O)O)O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O1)CO)O)O)O)C)C=O
InChI
1S/C58H94O27/c1-52(2)29-7-11-55(5)30(8-12-58-31-15-53(3,22-62)13-14-57(31,23-77-58)32(64)16-56(55,58)6)54(29,4)10-9-33(52)82-50-46(85-51-45(40(71)37(68)27(19-61)80-51)84-49-43(74)39(70)36(67)26(18-60)79-49)44(83-48-42(73)38(69)35(66)25(17-59)78-48)28(21-76-50)81-47-41(72)34(65)24(63)20-75-47/h22,24-51,59-61,63-74H,7-21,23H2,1-6H3/t24-,25-,26-,27-,28+,29?,30-,31+,32-,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41-,42-,43-,44+,45-,46-,47+,48-,49-,50+,51+,53-,54+,55-,56+,57?,58?/m1/s1
InChI key
MAEBCGDGGATMSC-OSHGGGOQSA-N
General description
Neben ihrer strukturellen Einzigartigkeit spielen Saponine eine wichtige Rolle bei biochemischen Prozessen und fungieren als sekundäre Metaboliten, die die Proteindurchdringung durch Zellmembranen erleichtern. Studien belegen ihren amphipathischen Charakter und ihr Potenzial als hämolytische Wirkstoffe, was zu ihrem Nutzen in Immunassays beiträgt, indem sie die Th1-Immunreaktion und die Produktion zytotoxischer T-Lymphozyten stimulieren. In der Zellbiologie finden Saponine Anwendung als nichtionische Tenside, die zelluläre Prozesse und Wechselwirkungen beeinflussen.
Darüber hinaus dienen Saponine als vielversprechende Komponente in der Impfstoffforschung und fungieren als Hilfsstoffe, die das Immunsystem von Säugetieren aktivieren können. Diese Eigenschaft, kombiniert mit ihrer Fähigkeit, Lipoproteine geringer Dichte zu solubilisieren und die Cholesterinkonzentration in Mizellen zu regulieren, macht Saponine vielseitig einsetzbar und wertvoll in multidisziplinären Forschungsbereichen, einschließlich der biochemischen und zellbiologischen Forschung.
Application
- als Benetzungsmittel zum Untersuchen seiner Wirkung auf die Schwimmfähigkeit von sechs Kunststoffen
- zum Permeabilisieren von gewaschenen Neutrophilen für die Immunfluoreszenz
- als Ergänzung zu phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) für die Immunzytochemie
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Geeignet für die Forschung in den Bereichen Biochemie und Zellbiologe
- Kann mit HPLC und zur Proteinquantifizierung verwendet werden
- Hochreines Produkt für Forschungsanwendungen
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form solid |
| technique(s) HPLC: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) HPLC: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) HPLC: suitable, LC/MS: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) - |
| CMC 0.001-0.01% | CMC 0.001-0.01% | CMC - | CMC - |
| impurities ≤20% sulphated ash | impurities - | impurities - | impurities ≤10% ash |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 1.015-1.020 g/mL at 20 °C (5% in H2O)(lit.) | density 1.015-1.020 g/mL at 20 °C (5% in H2O)(lit.) | density - | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saponin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
what is the molecular weight of product: 84510
1 answer-
The molecular weight of this product is not determined. However, historical data suggests this material contains saponins with a molecular weight range of 1400-2000 Daltons. The actual molecular weight is dependent upon the number of sugar residues attached to the core.
Helpful?
-
-
Qual è la composizione del prodotto, o almeno da dove è derivato?
1 answer-
This product is saponin from quillaya bark. This triterpene saponine consists of Quillaicacid (structure kindly find enclosed below) combined with saccharide chains. Hydrolysis yields Quillaic acid, glacturonic acid, glucuronic acid and galactose (from Roempp's Chemical Encyclopedia).
Please see the sample Certificate of Origin for more information:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COO/Q12/84510-BULKSLCF7866.pdfHelpful?
-