Merck
84432
Salzsäure–Propionsäure -Lösung
1:1 (v/v)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥44% (with NaOH; CH3CH2COOH, titration)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥44% (with NaOH; CH3CH2COOH, titration)
form
liquid
quality
ampule
SMILES string
Cl.CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2.ClH/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);1H
InChI key
YYFIGOPUHPDIBO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)