Direkt zum Inhalt
82452
Proteinase K, immobilisiert auf Eupergit® C aus Tritirachium album
powder (granular), ≥1500 U/g
Synonym(e):
Endopeptidase K, immobilisiert auf Eupergit® C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥1500 U/g
Biological source:
fungus (Tritirachium album)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
fungus (Tritirachium album)
form
powder (granular)
specific activity
≥1500 U/g
storage temp.
2-8°C
General description
Proteinase K is secreted extracellular medium by mold, Tritirachium album. It hydrolyses keratin and shows substrate specificity similar to serine alkaline proteinases.
Application
Proteinase K, immobilized on Eupergit® C from Tritirachium album has been used:
  • in the protolysis of human serum
  • in the digestion of gruel samples for enzyme linked immune assays (ELISA)
  • in proteolytic stability studies of calcium ion flux inducers
Biochem/physiol Actions
Proteinase K hydrolyses keratin by cleaving peptide bonds adjacent to the carboxyl group of aliphatic and aromatic amino acids.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol N-Acetyl-L-tyrosin-ethylester (ATEE) pro Minute bei pH 9.0 und 30°C hydrolysiert
Legal Information
Eupergit is a registered trademark of Röhm GmbH & Co. KG
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)