Fortfahren mit
82178
Natriumchlorid 0.1M – Natriumacetat pH 4.6; 0.1M – 2-Propanol 12% (v/v) -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 4/Kit-Nr. 73513
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
form
solution
Quality Segment
pH
4.6±0.2 ( in neat)
density
0.99 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)