Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 28.70 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 245.00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥97.0% (CHN)
form
lumps
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C13H14N2O8/c16-8-4-5-9(17)14(8)22-12(20)2-1-3-13(21)23-15-10(18)6-7-11(15)19/h1-7H2
InChI key
LNQHREYHFRFJAU-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (CHN) | description ≥90.0% (HPLC) | description ≥98.0% | description 99% |
| assay ≥97.0% (CHN) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98.0%, 98.0-102.0% (NT), ≥98.0% (HPLC) | assay 99% |
| form lumps | form - | form lumps | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?