Merck
77087
ω-Transaminase, Aspergillus fumigatus
recombinant, expressed in E. coli, ≥0.20 U/mg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
Specific activity:
≥0.20 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
form
powder
specific activity
≥0.20 U/mg
storage temp.
−20°C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Acetophenon pro Minute bei 30°C freisetzt. (R(−)-α-Methyl-benzylamin als Substrat).
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)