Merck
76250
Parafuchsin -hydrochlorid
Synonym(e):
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Fuchsin basisch, Magenta O, Pararosanilin-chlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C19H18N3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.82
EC Number:
209-321-2
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
4164603
Colour Index Number:
42500
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
suitability
suitable for microscopy
SMILES string
Cl.Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=N)C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChI key
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Reine Hauptkomponente aus Gemischen bekannt unter den Namen Fuchsin basisch
Reagent for the colorimetric determination of sulfite in foods
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)