Fortfahren mit
74283
(±)-α-Carotin
≥95.0% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 723.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C40H56
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
CHF 723.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
λ
2 % in methylene chloride (in hexane)
UV absorption
λ: 445-449 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/C1C(C)=CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-23,25-28,37H,15-16,24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
InChI key
ANVAOWXLWRTKGA-JLTXGRSLSA-N
General description
α-Carotene is usually associated with β-carotene in many fruits and vegetables and belongs to the carotenoid family. It is found in higher concentrations of orange carrots, pumpkins, sweet potatoes, and apricots.
Biochem/physiol Actions
α-Carotene exhibits provitamin A (retinal/retinol/retinoic acid) activity that is necessary for enhancing ocular health. It also shows anti-oxidant, and anti-cancer activities and promotes the function of the immune system. α-Carotene has been studied as an important factor in reducing the risk of cardiovascular diseases.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
21753890669T3251
description
≥95.0% (HPLC)
description
Vitamin A precursor.
description
tested according to Ph. Eur.
description
synthetic, ≥96% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
96.0-102.0%
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
UV absorption
λ: 445-449 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
λ
2 % in methylene chloride (in hexane)
λ
-
λ
-
λ
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)