Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H19F7O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.37
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥97.0% (HPLC)
form
lumps
SMILES string
O=C(CCCCCCCCC(OC1=C(F)C=CC=C1F)=O)OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F
InChI
1S/C22H19F7O4/c23-12-8-7-9-13(24)21(12)32-14(30)10-5-3-1-2-4-6-11-15(31)33-22-19(28)17(26)16(25)18(27)20(22)29/h7-9H,1-6,10-11H2
InChI key
UVKRJTSPLZDUFT-UHFFFAOYSA-N
Application
This linker enables to form heteroconjugates by linking primary amino groups from two separate biomolecules in a strictly orthogonal way. The orthogonality arises from the differential reactivity of the ester leaving groups.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?