Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-847-9
MDL number:
Specific activity:
≥15 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
crystals, powder
specific activity
≥15 U/mg
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which converts 1 μmol L -alanine per minute at pH 10.0 and 30°C (NAD as cofactor).
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?