Fortfahren mit
61716
4-Nitrophenyl-Dodecanoat
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
4-Nitrophenyl-laurat, Dodecansäure-4-nitrophenylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 54.70
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 196.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H27NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
321.41
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-796-2
Beilstein/REAXYS Number:
1889084
MDL number:
CHF 54.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
mp
~46 °C
solubility
chloroform: 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H27NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-18(20)23-17-14-12-16(13-15-17)19(21)22/h12-15H,2-11H2,1H3
InChI key
YNGNVZFHHJEZKD-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl dodecanoate has been used as a substrate:
  • for carboxylesterase to assess the enzyme-substrate affinity[1]
  • in a chromogenic assay to evaluate lipase activity
  • to determine the esterase activity of patatin
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl dodecanoate is a p-nitrophenol ester derivative[1] and serves as a typical model substrate in lipase assays.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N0252N3627160210
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90% (TLC)
assay
96%
solubility
chloroform: 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
solubility
chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
~46 °C
mp
-
mp
-
mp
77-79 °C (lit.)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)