Fortfahren mit
58879
L-Isoleucin
≥99.5% (TLC), BioUltra
Synonym(e):
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-valeriansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-798-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721792
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Isoleucin, BioUltra, ≥99.5% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT), ≥99.5% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +41.0±1°, c = 5% in 6 M HCl
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
0.05%
loss
0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
mp
288 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in 1 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.07, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Application
  • Enhanced protein-metabolite correlation analysis: To investigate the association between Staphylococcus aureus mastitis and metabolic immune pathways.: In diesem Artikel werden die Stoffwechselwege im Zusammenhang mit bakteriellen Infektionen in Nutztieren erörtert, was für Chemiker Möglichkeiten bietet, die Stoffwechselwege und deren Verbindung zu Immunreaktionen zu untersuchen (Chen et al., 2024).
  • Probing pharmaceutically important amino acids L-isoleucine and L-tyrosine Solubilities: Unraveling the solvation thermodynamics in diverse mixed solvent systems.: Diese Studie erforscht die Thermodynamik der Löslichkeit und Solvatisierung von L-Isoleucin und liefert wichtige Daten für Chemiker im Bereich pharmazeutische Formulierungen und Löslichkeitsstudien (Chakraborty et al., 2024).
Other Notes
Wachstumsanforderungen verschiedener Mikroorganismen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I7403I2752W527602
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
assay
≥99.5% (NT), ≥99.5% (TLC)
assay
98.5-101.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
99%
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
optical activity
[α]20/D +41.0±1°, c = 5% in 6 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +38.6 to +42.5°, c = 4 in 6 M HCl
solubility
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
solubility
-
color
white
color
white
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Isoleucin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)