Merck
56783
Kristallisations-Kit für Proteine für automatisches Screening
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-8°C
General description
96 Komponenten à 1 mL in einer 8x12 Deep-Well-Multi-Well-Platte. Kit deckt die Mehrzahl der Lösungen aus dem Kristallisations Grundkit (82009), sowie dem Kristallisations Erweiterungskit (70437) ab.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Kidney, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
66.2 °F - closed cup
flash_point_c
19 °C - closed cup
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)