Fortfahren mit
56759
Atto 425
BioReagent, suitable for fluorescence
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 113.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H27NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
CHF 113.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
(Report result)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm, >90%, 425 nm, >90%
fluorescence
λex 440 nm; λem 484 nm
λ
in PBS, pH 7.4, in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 423-429 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=Cc2cc3C(C)CC(C)(C)N(CCCC(O)=O)c3cc2OC1=O
InChI
1S/C22H27NO6/c1-5-28-20(26)16-10-14-9-15-13(2)12-22(3,4)23(8-6-7-19(24)25)17(15)11-18(14)29-21(16)27/h9-11,13H,5-8,12H2,1-4H3,(H,24,25)
InChI key
WNDDWSAHNYBXKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation. Atto 425 is suitable for preparation of fluorescence labeling reagents.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
419867042578363
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 440 nm; λem 484 nm
fluorescence
λex 554 nm; λem 576 nm±10 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
λex 496 nm; λem 640.0 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
form
(Report result)
form
-
form
powder
form
(Report result)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90% (HPLC)
assay
>90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)