Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
207-504-1
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
impurities
~5% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12[C@@H](O)Cc3cc4OCOc4cc3[C@@]1([H])N(C)Cc5c6OCOc6ccc25
InChI
1S/C20H19NO5/c1-21-7-13-11(2-3-15-20(13)26-9-23-15)18-14(22)4-10-5-16-17(25-8-24-16)6-12(10)19(18)21/h2-3,5-6,14,18-19,22H,4,7-9H2,1H3/t14-,18-,19+/m0/s1
InChI key
GHKISGDRQRSCII-ZOCIIQOWSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibits tubulin polymerisation (IC50=24 μM), thereby disrupting microtubule structure in cells and inducing a G2/M mitotic arrest.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chelidonin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?