Merck
45124
Elastase aus Schweinepankreas
powder, white, ≥10 U/mg
Synonym(e):
Pancreatopeptidase E
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
254-453-6
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥10 U/mg
Biological source:
Porcine pancreas
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine pancreas
form
powder
specific activity
≥10 U/mg
mol wt
Mr ~25000
color
white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Elastase hydrolysiert Elastin, das spezifische Protein elastischer Fasern, und verdaut Hämoglobin, Casein und Fibrin.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol 4-Nitro-anilin pro Minute bei pH 7.8 und 25°C freisetzt (Succinyl-(L-Ala)3-4-nitroanilid als Substrat)
Eine Einheit hydrolysiert bei einem pH-Wert von 8,0 und einer Temperatur von 25 °C pro Minute 1,0 μmol N-Succinyl-L-Ala-Ala-Ala-p-Nitroanilid.
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Cleaves polyalanyl-lysine peptides at the alanyl-lysine bond, review; Review, elastase-type proteases
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Elastase aus Schweinepankreas
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)