Fortfahren mit
44714
(S)-Mevalonsäure Lithiumsalz
≥96.0% (GC)
Synonym(e):
(S)-3,5-Dihydroxy-3-methyl-valeriansäure Lithiumsalz, Lithium-(S)-3,5-dihydroxy-3-methyl-pentanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 196.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O4 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.16 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Assay:
≥96.0% (GC)
CHF 196.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
optical activity
[α]/D +25.0±3.0°, c = 0.1 in 1 M HCl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@](CCO)(CC(=O)O)C
InChI
1S/C6H12O4/c1-6(10,2-3-7)4-5(8)9/h7,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
InChI key
KJTLQQUUPVSXIM-LURJTMIESA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolit des Mevalonatweges, der eine wichtige Rolle in der Biosynthese von Sterolen, Dolichol, Häm und Ubichinon spielt. Von Interesse für Forschungen im Bereich der Onkologie, Autoimmunkrankheiten, Arteriosklerose und Alzheimer-Krankheit, sowie für angeborenen Mangel an Mevalonatkinase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
439877984977631
description
≥96.0% (GC)
description
analytical standard
description
95% (TLC)
description
≥95% (TLC)
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
95% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D +25.0±3.0°, c = 0.1 in 1 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]/D -2.9±0.5°, c = 1 in hydrochloric acid (0.02 M)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-Mevalonsäure Lithiumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)