Fortfahren mit
41573
Trizma®-hydrochlorid-Pufferlösung
BioUltra, Molecular Biology, pH 7.2
Synonym(e):
Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan-hydrochlorid-Pufferlösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 154.00
CHF 115.50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3675235
CHF 115.50
ListenpreisCHF 154.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
impurities
DNases, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, proteases, phosphatases, none detected
pH
7.2±0.1 (25)
density
1.05 g/mL at 20 °C
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.04
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
93313T3253T6666
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
reagent grade
grade
-
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioXtra
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
form
liquid
form
liquid
form
crystalline
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
diagnostic assay manufacturing
density
1.05 g/mL at 20 °C
density
1.05 g/mL at 20 °C
density
1.39 g/cm3 at 20—25 °C, 1.41 g/cm3 at 20—25 °C
density
-
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)