Fortfahren mit
39369
Azid-MegaStokes-Farbstoff 805
for click labeling
Synonym(e):
1-(3-Azidopropyl)-4-[(1E)-2-[6-(diethylamino)-2-benzofuranyl]-ethenyl]-chinolinium-hexafluorophosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H28F6N5OP
Molekulargewicht:
571.50
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
fluorescence
λex 602 nm; λem 805 nm±10 nm in DMSO
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)C1=CC=C2C(OC(/C=C/C3=CC=[N+](CCCN=[N+]=[N-])C4=C3C=CC=C4)=C2)=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C26H28N5O.F6P/c1-3-30(4-2)22-12-10-21-18-23(32-26(21)19-22)13-11-20-14-17-31(16-7-15-28-29-27)25-9-6-5-8-24(20)25;1-7(2,3,4,5)6/h5-6,8-14,17-19H,3-4,7,15-16H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
OTSNEEDVAQPEPS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)