Fortfahren mit
36679
PCB Nr. 31
analytical standard
Synonym(e):
2,4′,5-Trichlorbiphenyl, 2,4′,5-PCB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H7Cl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.54
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1961529
Ballschmiter Number:
31
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(cc1)-c2cc(Cl)ccc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-7-10(14)5-6-12(11)15/h1-7H
InChI key
VAHKBZSAUKPEOV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)