Fortfahren mit
17944
1α,25-Dihydroxyvitamin D2
≥97.0% (sum of vitamin and previtamin, HPLC)
Synonym(e):
1α,25-Dihydroxy-calciferol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’060.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H44O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
428.65
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5635017
CHF 1’060.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97.0% (sum of vitamin and previtamin, HPLC)
form
crystals
color
white to light yellow
storage temp.
−70°C
SMILES string
C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C
InChI
1S/C28H44O3/c1-18(9-10-19(2)27(4,5)31)24-13-14-25-21(8-7-15-28(24,25)6)11-12-22-16-23(29)17-26(30)20(22)3/h9-12,18-19,23-26,29-31H,3,7-8,13-17H2,1-2,4-6H3/b10-9+,21-11+,22-12-/t18-,19+,23-,24-,25+,26+,28-/m1/s1
InChI key
ZGLHBRQAEXKACO-XJRQOBMKSA-N
Biochem/physiol Actions
Ergocalciferol (vitamin D2) is activated in vivo by hydroxylation to 25-hydroxyergocalciferol and 1α,25-dihydroxycalciferol. Activated Vitamin D2 molecules may be used in a wide range of studies to assess their effects on functions such as immune function and calcium homeostasis.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)