Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 163.00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 581.00 |
Über diesen Artikel
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (UV)
form
solid
mol wt
310.43 g/mol
composition
Carbon content (theory), 92.86% , Hydrogen content (theory), 7.14%
color
faint green to green, white to yellow
mp
180-182 °C
solubility
dioxane: 0.5 g/10 mL at hot, clear to hazy, colorless to light yellow
fluorescence
λem 416 nm in heptane, λem 419 nm in cyclohexane
suitability
suitable for scintillation
SMILES string
Cc1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)\C=C\c3ccccc3C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
InChI key
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Bis(2-methylstyryl)benzol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?