Merck
137259
PIPES Dinatriumsalz
EMPROVE® EVOLVE
Synonym(e):
1,4-Piperazindiethansulfonsäure Dinatriumsalz, Piperazin-1,4-bis(2-ethansulfonsäure) Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16N2Na2O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
346.33
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
9453872
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
impurities
Endotoxin and microbial; tested
pH
6.1-7.5
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
pKa 
6.8
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
Application
PIPES Disodium is the sodium salt form of PIPES and is a biological buffer often referred to as a “Good′s” buffer. The pKa of PIPES is 6.8 which makes it ideal for biological applications at physiological conditions. PIPES Disodium is considered to be non-toxic to culture cell lines, highly water soluble and provides high-solution clarity.PIPES Disodium can be used in a wide array of biological applications including as a component in media formulations. Specific applications include buffers for cell culture and diagnostic reagent production.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PIPES Dinatriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung