Fortfahren mit
10385
Angiotensin III
≥98% (HPCE)
Synonym(e):
Des-Asp-1-Angiotensin II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 102.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C46H66N12O9 · xC2HF3O2 · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
931.09 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8385695
Assay:
≥98% (HPCE)
CHF 102.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPCE)
solubility
H2O: 1.0 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C46H66N12O9.C2HF3O2.H2O/c1-5-27(4)38(57-40(61)33(21-29-15-17-31(59)18-16-29)53-42(63)37(26(2)3)56-39(60)32(47)13-9-19-51-46(48)49)43(64)54-34(23-30-24-50-25-52-30)44(65)58-20-10-14-36(58)41(62)55-35(45(66)67)22-28-11-7-6-8-12-28;3-2(4,5)1(6)7;/h6-8,11-12,15-18,24-27,32-38,59H,5,9-10,13-14,19-23,47H2,1-4H3,(H,50,52)(H,53,63)(H,54,64)(H,55,62)(H,56,60)(H,57,61)(H,66,67)(H4,48,49,51);(H,6,7);1H2/t27-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-;;/m0../s1
InChI key
JEOAJMGVSAMVML-UFPGTABSSA-N
General description
Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH.3CH3COOH.4H2O
Angiotensin III (Ang III) is a 7-AA bioactive peptide that is formed from the degradation of the Angiotensin II peptide by aminopeptidase A; both are derivatives of angiotensinogen and are components of the renin-angiotensin system (RAS).
Biochem/physiol Actions
Angiotensin III is an AT1 and AT2 agonist, with higher sensitivity for the AT2 receptor. Ang III has been shown to be a main effector peptide in RAS-controlled vasopresin release and a stimulator for aldosterone release.
Features and Benefits
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A0911A0230A2900
description
≥98% (HPCE)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPCE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 1.0 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: ~1 mg/mL
solubility
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)