Fortfahren mit
08717
Atto 594-maleimid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (Coupling efficiency with N-Acetylcysteine, HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 319.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Manufacturer/tradename:
ATTO-TEC GmbH
CHF 319.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (Coupling efficiency with N-Acetylcysteine, HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm, 604 nm
fluorescence
λex 601 nm; λem 627 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
suitability
suitable for fluorescence
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
053162856218507
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (Coupling efficiency with N-Acetylcysteine, HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90% (Coupling efficiency with N-Acetylcysteine, HPLC)
assay
≥90% (degree of coupling), ≥90% (HPLC)
assay
≥90% (degree of coupling ), ≥90% (HPLC)
assay
>90.0% (HPLC)
transmittance
604 nm, 254 nm
transmittance
-
transmittance
-
transmittance
565 nm, 254 nm
fluorescence
λex 601 nm; λem 627 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 563 nm; λem 592 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence, corresponds for coupling to thiols
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)